Merck
AMBH9614F3B9
Ambeed, Inc.
N-(2-Pyridyl-Me)-Gly-OEt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [(2-pyridinylmethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)8-11-7-9-5-3-4-6-12-9/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
UCSBXEQEHOOKHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62402-24-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)