Merck
AMBH9614F36E
Ambeed, Inc.
1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-butyl-4-methylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)