Merck
AMBH9614F350
Ambeed, Inc.
2-Methylquinolin-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-8-4-5-9(12)6-10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
InChI Key
MUDWVGFCPWBBEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165112-03-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)