Merck
AMBH9614F346
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1,3-dithiolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.31
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-1,3-dithiolane
Inchi Code
1S/C9H10S2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
RKBPDPLCHXWHRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5616-55-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5616-55-7.html