Merck
AMBH9614F343
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.11
MDL番号:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
WTHVKZJDIPQZNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)