Merck
AMBH9614F2F3
Ambeed, Inc.
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
InChI Key
XALCOJXGWJXWBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120739-62-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)