Merck
AMBH9614F2D6
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.09
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H7BrN2S/c1-3-5(6)9-4(2-7)8-3/h2,7H2,1H3
InChI Key
JTFHAQOEYDUKNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1515474-34-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)