Merck
AMBH9614F281
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-18(16,17)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H,14H2
InChI Key
QYVUQEQLEFFAOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1494-85-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)