Merck
AMBH9614F0FE
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-3,4,5-trimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dibromo-3,4,5-trimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H11Br2N/c1-4-5(2)7(10)9(12)8(11)6(4)3/h12H2,1-3H3
InChI Key
MWKUZGOLAYCHFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68818-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/68818-73-5.html