Merck
AMBH9614F094
Ambeed, Inc.
5,6-dibromo-1H-indole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.95
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO/c10-7-1-6-5(4-13)3-12-9(6)2-8(7)11/h1-4,12H
InChI Key
YQUFUBJNKCIXAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17900-95-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17900-95-7.html