Merck
AMBH9614F084
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.7
MDL番号:
Iupac Name
N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13N3O2S.ClH/c1-6-11(9,10)8-4-2-7-3-5-8;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
KBYGRTBROZYKPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1795394-70-5.html
Synonym
N-Methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)