Merck
AMBH9614F021
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.53
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)13(9,11)12/h1-3H
InChI Key
RDXIVSGVEAXENI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-17-1.html
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)