Merck
AMBH95E1329F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-4-2-6(9)5(8(11)12)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QVOBSRFDFRRCNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101580-96-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)