Merck
AMBH95E13177
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-(3-pyridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)6-9(12)8-4-3-5-11-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChI Key
APQGYFNHIWMRIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6283-81-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6283-81-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)