Merck
AMBH95E08B32
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(16)15-8-7-10-5-6-11(17-4)9-12(10)15/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
InChI Key
QCJLJPALEHIJAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394248-15-7.html
Synonym
tert-Butyl 6-methoxyindoline-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1394248-15-7.html