Merck
AMBH95E08AD0
Ambeed, Inc.
4-Pentynoic Acid Ethyl Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI Key
WXFVBLCWAIVAFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63093-41-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)