Merck
AMBH95E08AAD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.38
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,4H2
InChI Key
OVMPAVCSOVHNOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-10-0.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)