Merck
AMBH95E08A8C
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI Key
GUKCLJBAVMNZJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916213-59-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916213-59-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)