Merck
AMBH95E08A1A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
VRTIIQLEEGGJNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152820-13-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)