Merck
AMBH95E08995
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-amino-3-oxopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)10-5-4-6(9)11/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,11)(H,10,12)
InChI Key
MYIHCTNHDMVMEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65983-35-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/65983-35-9.html