Merck
AMBH95E08961
Ambeed, Inc.
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.99
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-2,4,4,6,6-pentafluoro-1,3,5,2lambda5,4lambda5,6lambda5-triazatriphosphinine
Inchi Code
1S/C2H5F5N3OP3/c1-2-11-14(7)9-12(3,4)8-13(5,6)10-14/h2H2,1H3
InChI Key
CBTAIOOTRCAMBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33027-66-6.html
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33027-66-6.html