Merck
AMBH95E08920
Ambeed, Inc.
2-(Octyloxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
Iupac Name
(octyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HPSBYYHIHGQARI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63632-58-6.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)