Merck
AMBH95E088FA
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c1-5-11-7-4-10-3-2-6(7)8(9)12-5/h2-4H,1H3
InChI Key
AAEIBEFIEMQBRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101900-98-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101900-98-5.html