Merck
AMBH95E088E2
Ambeed, Inc.
tert-Butyldimethyl((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)oxy)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl){[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]oxy}silane
Inchi Code
1S/C18H35BO3Si/c1-16(2,3)23(8,9)20-15-12-10-14(11-13-15)19-21-17(4,5)18(6,7)22-19/h10,15H,11-13H2,1-9H3
InChI Key
YORHLCKMVFBFLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to yellow liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865869-27-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)