Merck
AMBH95E088B8
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.12
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H4FNO3/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(11)13-8(12)10-5/h1-3H,(H,10,12)
InChI Key
VAAIGNBVENPUEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78755-94-9.html
Synonym
6-Fluoroisatoicanhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/78755-94-9.html