Merck
AMBH95E08843
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Acetamidobenzylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(acetylamino)benzylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-10(17)16-12-7-5-6-11(8-12)9-15-13(18)19-14(2,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
LMAWGJHLIIFMHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/903556-11-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)