Merck
AMBH95E08743
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.57
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
InChI Key
NTRGETPKMRGTRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261779-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261779-40-1.html