Merck
AMBH95E086DF
Ambeed, Inc.
(4-Aminophenyl)(4-ethylpiperazin-1-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.31
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c1-2-15-7-9-16(10-8-15)13(17)11-3-5-12(14)6-4-11/h3-6H,2,7-10,14H2,1H3
InChI Key
NSBYIXFHERKEPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21312-41-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21312-41-4.html