Merck
AMBH95E086A2
Ambeed, Inc.
Methyl 7-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)8-5-3-2-4-6(10)7(5)11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZWIGZYXFNSNWME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885279-52-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)