Merck
AMBH95E0861E
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-4-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H7N3OS/c1-3-7-4(2-10-3)5(9)8-6/h2H,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
ONAWFUIPKRAZKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101767-28-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)