Merck
AMBH95E0860D
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-3(4(9)6)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10)
InChI Key
UZHKJZZQGXMAKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21343-04-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)