Merck
AMBH95E08586
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-2-chloronicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-amino-2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-3-5(9)10-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
IOTUSFIIARZCII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)