Merck
AMBH95E08540
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.48
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(8)10-3-5(4)9/h2-3H,1H3
InChI Key
ULWWIJRKBREIRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214336-33-0.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)