Merck
AMBH95E084D3
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DUMMWWNKDSKGRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-56-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)