Merck
AMBH95E084C5
Ambeed, Inc.
N-Cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-2-4-8(5-3-1)10-9-6-7-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI Key
BHEJSAFRFRRXIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)