Merck
AMBH95E08483
Ambeed, Inc.
2-Cyano-N-(pyridin-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-N-(3-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-4-3-8(12)11-7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3H2,(H,11,12)
InChI Key
QLZYGZVAUQLYOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219618-13-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)