Merck
AMBH95E08464
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-7-8(11-3-5)6(9)4-10-7/h2-4,10H,1H3
InChI Key
ONCNRXIIUGCZSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190317-79-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190317-79-3.html