Merck
AMBH95E08443
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidine-3,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3,5-piperidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-6-12(15)9-13(8-11)7-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI Key
SSQGMHBWFUQTCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50866-56-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)