Merck
AMBH95E082DA
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,1H3
InChI Key
YQLHOMLLEOCIOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65735-10-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)