Merck
AMBH95E08291
Ambeed, Inc.
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
3-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
InChI Key
GMPNSKPTQXVWAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14387-18-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)