Merck
AMBH95E081E2
Ambeed, Inc.
2-Phenylquinolin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C15H11NO/c17-14-8-4-7-12-9-10-13(16-15(12)14)11-5-2-1-3-6-11/h1-10,17H
InChI Key
WOEZGUUDQZLTCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6961-25-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)