Merck
AMBH95E081B8
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-n-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.16
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52833-63-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)