Merck
AMBH95E0815C
Ambeed, Inc.
N-(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.07
Iupac Name
N-(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H4BrN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
InChI Key
XODMOHWEZASFFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55114-97-1.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55114-97-1.html