Merck
AMBH95E08128
Ambeed, Inc.
3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H13FO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(12,13)14-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
PYCKJIAEKJWSKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/312-68-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)