Merck
AMBH95E08109
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzofuran-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-14-12(13)7-9-8-15-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8H,2,7H2,1H3
InChI Key
LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82156-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)