Merck
AMBH95E07FD7
Ambeed, Inc.
2-((4-Fluorophenyl)sulfonyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H9FO3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
BUQOMEFZYUQRIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28122-13-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)