Merck
AMBH95E07FC6
Ambeed, Inc.
Zopiclone impurity B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.65
MDL番号:
Iupac Name
6-(5-chloro-2-pyridinyl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Inchi Code
1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H
InChI Key
FUUXOEKDNNWZTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43200-81-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)