Merck
AMBH95E07F59
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.57
MDL番号:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3N.ClH/c5-4(6,7)2-1-3-8;/h1-3,8H2;1H
InChI Key
QOTKGSVSGMIHGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84153-82-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)