Merck
AMBH95E07F35
Ambeed, Inc.
2-(2-Iodophenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.09
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-iodophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
ZQDCRUZWIKKVEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)