Merck
AMBH95E07DCA
Ambeed, Inc.
11-methoxy-11-oxoundecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.3
MDL番号:
Iupac Name
11-methoxy-11-oxoundecanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O4/c1-16-12(15)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11(13)14/h2-10H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
JAELIPKEGUQPKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3927-60-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3927-60-4.html